Kluczowe dokumenty
BAB602000300
SP Bel-Art® H-B FRIO-Temp® Incubator Verification Thermometer
temp 25-45 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Właściwości
calibration 30 ‑ 40 °C
graduation 0.1 °C
Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
Thermometer fill,Organic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60200-0300
temp measuring range
25-45 °C
accuracy: ±0.2 °C
Długość
7.5 in. (190 mm)
objętość butelki
60 mL
Opis ogólny
Te bezrtęciowe termometry obejmują zakres od 15 do 50°C i są kalibrowane w jednym lub dwóch określonych punktach temperatury.
Cechy i korzyści
  • Weryfikacja temperatury próbek w inkubatorach
  • Przydatny do dokładnych odczytów temperatury bez zanieczyszczenia próbki
  • Napełniona butelka (w zestawie) imituje próbkę
  • Termometr z powłoką PFA zawiera szkło i ciecz na wypadek stłuczenia; wypełniony cieczą organiczną lub certyfikowanym płynem EnviroKleen 1308
  • Trwale utrwalone oznaczenia termometru i szkło bezołowiowe.
  • Zawiera indywidualny raport kalibracji termometru określający poprawki do jednej dziesiątej najmniejszego podziału, unikalny numer raportu i standardy NIST użyte do kalibracji.
  • Indywidualnie serializowany i wyprodukowany w USA
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)