Kluczowe dokumenty
B5194
Benzilic acid
≥99%
Synonim(y):
Diphenylglycolic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2C(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
Beilstein:
521402
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
149-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
Klucz InChI
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Gamze Bora-Tatar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5219-5228 (2009-06-13)
In the light of known HDAC inhibitors, 33 carboxylic acid derivatives were tested to understand the structural requirements for HDAC inhibition activity. Several modifications were applied to develop the structure-activity relationships of carboxylic acid HDAC inhibitors. HDAC inhibition activities were