Merck
ALD00600
Sigma-Aldrich
Zhu-Yu Auxiliary
98%
Synonim(y):
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium chloride, 2,2-Dimethyl aminooxyacetic, 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
98%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
dostępność
available only in USA
mp
150-165 °C
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
Klucz InChI
ZJPZGAAOCIFBDI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The Zhu-Yu Auxiliary was reported by Jin-Quan Yu′s lab to be an effective auxiliary for the Pd(II)-catalyzed ß-C(sp3)-H(hetero)arylation of ketones.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)