Kluczowe dokumenty
ALD00574
(1R,4R)-1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane, (-)-R-enantiomer
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11F3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or chunks (crystals)
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)[S](=O)(=O)C32C(C3)CC2
Klucz InChI
KAKTWVYNDZQZCE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poniższy "sprężynowy" elektrofil jest wygodnym odczynnikiem do instalacji cyklopentanu do pierwszo- i drugorzędowych amin. Produkt ten jest jednym z kilku syntetycznie użytecznych odczynników zgłoszonych przez Baran i współpracowników do "any-stage" instalacji małych, napiętych układów pierścieniowych.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)