Merck
ALD00412
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(fluorosulfonyloxy)benzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9FO5S
Masa cząsteczkowa:
248.23
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
Fp: >230°F
Poziom jakości
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
gęstość
1.340 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperatre and are not air sensitive.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)