Merck
ALD00148
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
95%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7FO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
66-71 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=C(OCCO2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C8H7FO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
CZDKQRQGVWYYKX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)