Merck
ALD00104
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3-triazine-4-carboxylate
Synonim(y):
1,2,3-Triazine-4-carboxylic acid, methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC)C1=CC=NN=N1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-3-6-8-7-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
BYTPHJAFXFEZLP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reakcje Dielsa-Aldera z odwrotnym zapotrzebowaniem na elektrony umożliwiają całkowitą syntezę produktów naturalnych z heteroaromatycznymi układami pierścieniowymi.
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.