Kluczowe dokumenty
PZ0173
CP-775146
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(3-(1-(2-(4-isopropylphenyl)acetyl)piperidin-3-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -75 to -83° in methanol
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥80 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC=C(CC(N2CCC[C@@H](C3=CC(OC(C)(C)C(O)=O)=CC=C3)C2)=O)C=C1
InChI
1S/C26H33NO4.Na/c1-18(2)20-12-10-19(11-13-20)15-24(28)27-14-6-8-22(17-27)21-7-5-9-23(16-21)31-26(3,4)25(29)30;/h5,7,9-13,16,18,22H,6,8,14-15,17H2,1-4H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t22-;/m1./s1
Klucz InChI
YQAGREGJJZRFDN-VZYDHVRKSA-M
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are members of the nuclear hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors that are related to retinoid, steroid and thyroid hormone receptors.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.