Kluczowe dokumenty
AFM-75009-12
Sigma-Aldrich
12 mm Disc Gripper for AFM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Opis ogólny
Unique gripper that easily pick up 12 mm diamter AFM/STM discs from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)