ACE6893021
Ace receiving flask for rotary evaporators, graduated, round bottom
size 1000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint 35/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6893-21
rozmiar
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba odbiorcza z okrągłym dnem i podziałką do użytku ze wszystkimi wyparkami obrotowymi. Zewnętrzny przegub kulisty 35/20 pasuje również do przegubów kulistych 35/25. Kolby o pojemności 250 ml i 500 ml z podziałką co 10 ml, kolby o pojemności 1000 ml i 2000 ml z podziałką co 100 ml.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ACE6893021-1EA | 4061832346151 |