Kluczowe dokumenty
A63309
5-Amino-2-methylbenzothiazole dihydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
249-250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cc1nc2cc(N)ccc2s1
InChI
1S/C8H8N2S.2ClH/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5;;/h2-4H,9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
ZNIGVBCUUZGYDU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?