Merck
96720
Sigma-Aldrich
Z-Tle-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Z-L-tert-Leucine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(NHCOOCH2C6H5)COOH · HN(C6H11)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.62
Beilstein:
3831936
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163-167 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
Klucz InChI
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)