Merck
132527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Beilstein:
1718930
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +10°, neat
czystość optyczna
ee: 96% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4521 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CC[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-2-amino-1-butanol jest chiralnym aminoalkoholem, który może być użyty w syntezie(S)-2-(6-benzyloamino-9-izopropylo-9H-puryno-2-iloamino) butan-1-olu,(S)-enancjomeru roskowityny. Może być również stosowany do syntezy homochiralnych 2-metylopiroli. (S)-(+)-2-amino-1-butanol jest półproduktem do syntezy(S,S)-etambutolu, środka przeciwbakteryjnego do leczenia gruźlicy.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and configuration of the cyclin-dependent kinase inhibitor roscovitine and its enantiomer.
Wang S, et al
Tetrahedron Asymmetry, 12(20), 2891-2894 (2001)
Enantioselective synthesis of (S, S)-ethambutol using proline-catalyzed asymmetric a-aminooxylation and a-amination
Kotkar SP and Sudalai A
Tetrahedron Asymmetry, 17(11), 1738-1742 (2006)
Synthesis and photooxygenation of homochiral 2-methylpyrrole derivatives of chiral amino alcohols: simple, selective access to chiral bicyclic lactams
Aydogan F and Demir AS
Tetrahedron Asymmetry, 15(2), 259-265 (2004)