Kluczowe dokumenty
937266
NanoFabTx™ for gene delivery
Maleimide lipid mix
About This Item
Kod UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mieszanina lipidów maleimidowych do dostarczania genów NanoFabTx™ jest gotową do użycia mieszaniną lipidów o nanoformulacji do syntezy nanocząstek lipidowych (LNP) z funkcjonalizacją maleimidową, które mogą być wykorzystywane do aplikacji celowanych i immunoterapii oraz enkapsulacji kwasów nukleinowych.
Produkt ten jest wyselekcjonowaną, liofilizowaną mieszaniną lipidów o racjonalnie dobranych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości nanocząstek lipidowych. W zestawie znajdują się protokoły krok po kroku do syntezy LNP z funkcjonalizacją maleimidową za pomocą mikroprzepływów przy użyciu zestawu do mikroprzepływów i nanourządzeń NanoFabTx™ (nr kat. 911593) lub nanoprecypitacji.
LNP z funkcjonalizacją maleimidową są szczególnie korzystne do dostarczania genów, ponieważ maleimidowa grupa funkcyjna umożliwia sprzęganie przeciwciał zawierających tiol, białek, aptamerów lub innych cząsteczek z powierzchnią nanocząstek lipidowych. Może to być wykorzystane do dostarczania ładunku o wielu celach lub wielu typach do różnych typów komórek, w tym komórek odpornościowych, co czyni go korzystnym dla wielu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym dostarczania szczepionek mRNA i onkologii.
Produkt ten jest wyselekcjonowaną, liofilizowaną mieszaniną lipidów o racjonalnie dobranych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości nanocząstek lipidowych. W zestawie znajdują się protokoły krok po kroku do syntezy LNP z funkcjonalizacją maleimidową za pomocą mikroprzepływów przy użyciu zestawu do mikroprzepływów i nanourządzeń NanoFabTx™ (nr kat. 911593) lub nanoprecypitacji.
LNP z funkcjonalizacją maleimidową są szczególnie korzystne do dostarczania genów, ponieważ maleimidowa grupa funkcyjna umożliwia sprzęganie przeciwciał zawierających tiol, białek, aptamerów lub innych cząsteczek z powierzchnią nanocząstek lipidowych. Może to być wykorzystane do dostarczania ładunku o wielu celach lub wielu typach do różnych typów komórek, w tym komórek odpornościowych, co czyni go korzystnym dla wielu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym dostarczania szczepionek mRNA i onkologii.
Mieszanina lipidów maleimidowych do dostarczania genów i ukierunkowanego dostarczania
Zastosowanie
Dzięki mieszance lipidów maleimidowych do dostarczania genów NanoFabTx™ naukowcy mogą uprościć proces opracowywania leków. Gotowa do użycia mieszanka umożliwia badanie przesiewowe różnych modalności leków, takich jak oligonukleotydy, kwasy nukleinowe (mRNA, DNA, siRNA) i szczepionki bez konieczności opracowywania od podstaw nowych preparatów do dostarczania leków, co ostatecznie przyspiesza czas potrzebny na przejście innowacyjnych środków terapeutycznych z laboratorium do kliniki. Funkcjonalizowana maleimidem powierzchnia LNP może być wykorzystywana do koniugacji z wieloma różnymi biomolekułami zawierającymi tiol w celu aktywnego ukierunkowania. Ta gotowa do użycia mieszanka lipidów może być również wykorzystana do badania różnych cząsteczek docelowych w celu określenia, co działa najlepiej dla danego terapeutyku i zastosowania. Ponadto mieszanka lipidów została starannie opracowana w celu lepszego dostarczania genów.
Cechy i korzyści
- Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidowa do syntezy nanocząstek lipidowych z funkcjonalizacją maleimidową.
- Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naszych naukowców.
- Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych nanocząstek lipidowych
- Zoptymalizowane do tworzenia nanocząstek lipidowych o wielkości około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
- Zoptymalizowana mieszanka lipidów do koniugacji z białkami lub przeciwciałami zawierającymi tiol
- Zoptymalizowana mieszanka lipidów do nanocząstek lipidowych z funkcjonalizacją maleimidową do enkapsulacji mRNA
Informacje prawne
Informacje prawne NanoFabTx jest znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)