Kluczowe dokumenty
93690
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
220-225 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Klucz InChI
PESYCVVSLYSXAK-MERQFXBCSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?