Key Documents
936359
Chondroitin Sulfate A Methacrylate
15% methacrylated
Synonim(y):
CS-MA, CSMA, Chondroitin Sulfate, Chondroitin Sulfate A sodium salt Methacrylate, Chondroitin Sulfate Glycidyl Methacrylate, Chondroitin Sulfate acrylate, Chondroitin sulfate-methacrylate, Methacrylated chondroitin sulfate, Photocurable Chondroitin Sulfate
Zastosowanie
- Tissue engineering
- 3D bioprinting
- drug and gene delivery
Cechy i korzyści
- Biocompatible
- 15% methacrylated
- Photo- or thermally crosslinkable
- Negatively charged
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)