Merck
935751
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
greener alternative
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Heptahydrat siarczanu kobaltu
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
orange to very dark red
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2
Klucz InChI
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Heptahydrat siarczanu kobaltu(II) może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach.
  • Heptahydrat siarczanu kobaltu(II) katalizuje powstawanie -acetamido ketonów w wieloskładnikowej reakcji sprzęgania aldehydu aromatycznego, acetofenonu i chlorku acetylu w acetonitrylu.
  • Wykorzystano go do syntezy bimetalicznego nanomateriału magnetycznego CoPt3, który posłużył do badania ferromagnetycznych przejść fazowych od stopu w roztworze stałym do fazy uporządkowania chemicznego za pomocą XAS.
  • Ponadto, heterogeniczne katalizatory OER (CoOx, CoPi, CoFeOx) zostały zsyntetyzowane przy użyciu heptahydratu siarczanu kobaltu(II) do utleniania wody, co ma znaczenie dla urządzeń solarnych, elektrolizerów wody i akumulatorów litowo-powietrznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)