Kluczowe dokumenty
935425
Sigma-Aldrich
Gelatin from cold water fish skin
low endotoxin
About This Item
Kod UNSPSC:
51241857
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
powder (chunks or fibers)
zanieczyszczenia
<10 CFU/g Bioburden (fungal)
<10 CFU/g Bioburden (total aerobic)
125 EU/g Endotoxin
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Żelatyna jest szeroko stosowana w inżynierii tkankowej i biodruku 3D. Żelatyna pochodzi z naturalnych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Podczas gdy żelatyna ze świńskiej skóry jest znana ze swoich termoodwracalnych właściwości żelujących, żelatyna ze skóry ryb zimnowodnych ma niską temperaturę żelowania i topnienia. Żelatyna ta nie żeluje w temperaturze 10°C, dlatego też nie ma wytrzymałości na kwitnienie. Ta unikalna właściwość żelatyny sprawia, że jest ona atrakcyjnym biomateriałem, który jest utrudniony przez wyższe właściwości termożelowania świńskiej skóry, takie jak biodrukowanie oparte na polimeryzacji kadziowej i mikroprzepływy.
Zastosowanie
  • Hydrożele
  • Inżynieria tkankowa
  • Bioprinting
  • System dostarczania leków
Cechy i korzyści
  • Polimer pochodzenia naturalnego
  • Niska temperatura żelowania i topnienia
  • Termoodwracalne właściwości żelujące
  • Niski poziom endotoksyny i niskie obciążenie biologiczne
Niska zawartość endotoksyn, niskie obciążenie biologiczne: Wykazano, że endotoksyny mają negatywny wpływ na wzrost komórek, morfologię, różnicowanie, stan zapalny i ekspresję białek. Obciążenie biologiczne definiuje się jako liczbę skażonych organizmów znalezionych w danej ilości materiału. Testujemy każdą partię pod kątem endotoksyn, a także całkowitego obciążenia biologicznego (tlenowego i grzybiczego), aby zminimalizować niepożądane interakcje. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Cell Culture FAQs: Zanieczyszczenie endotoksynami bakteryjnymi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Svetlana R Derkach et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-24)
This review considers the main properties of fish gelatin that determine its use in food technologies. A comparative analysis of the amino acid composition of gelatin from cold-water and warm-water fish species, in comparison with gelatin from mammals, which is
Hee Jeong Yoon et al.
PloS one, 11(10), e0163902-e0163902 (2016-10-11)
Gelatin methacryloyl (GelMA) is a versatile biomaterial that has been used in various biomedical fields. Thus far, however, GelMA is mostly obtained from mammalian sources, which are associated with a risk of transmission of diseases, such as mad cow disease