Kluczowe dokumenty
901757
Sigma-Aldrich
Low endotoxin gelatin from porcine skin
gel strength 100 (Bloom), <10 EU/g
Synonim(y):
10559 żelatyna LS-W
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
zanieczyszczenia
<10 EU/g Endotoxin
<10 EU/g
<300 g Total viable aerobic count
strata
<15% loss on drying
kolor
white to pale yellow
pH
5.0-6.5
lepkość
1.8-2.8 mPa.s
siła żelu
80-120 (bloom)
ślady anionów
sulfite (SO32-): <1.5 mg/ 20 g
ślady kationów
As: <1 ppm
Hg: <0.1 ppm
heavy metals: <20 ppm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Żelatyna cieszy się dużym zainteresowaniem w dziedzinie biomedycyny ze względu na jej naturalną bioaktywność. Żelatyna o niskiej zawartości endotoksyn ze świńskiej skóry, wytrzymałość żelu 100 bloom to żelatyna o niskiej zawartości endotoksyn (o niskiej masie cząsteczkowej), zawierająca mniej niż 10 jednostek endotoksyny (EU) na gram. Endotoksyny składają się głównie z lipopolisacharydów z zewnętrznej błony bakterii Gram-ujemnych. Po przedostaniu się do krwiobiegu endotoksyny są w stanie wywołać silną odpowiedź immunologiczną, potencjalnie prowadzącą do gorączki, wstrząsu, spadku ciśnienia krwi, a nawet śmierci. Oprócz tej odpowiedzi immunologicznej, kilka raportów sugeruje, że endotoksyny mogą również uszkadzać różne typy komórek. Aby uniknąć niepożądanych skutków, surowce powinny zawierać możliwie najniższy poziom endotoksyn, gdy są wykorzystywane w badaniach biomedycznych lub medycynie regeneracyjnej. Ta żelatyna o niskiej zawartości endotoksyn pochodzi ze skóry świńskiej poddanej obróbce alkalicznej i ma wiele potencjalnych zastosowań w medycynie regeneracyjnej, urządzeniach medycznych i badaniach inżynierii tkankowej.
Informacje prawne
beMatrix is a trademark of Nitta Gelatin
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K W Brunson et al.
Journal of supramolecular structure, 9(2), 231-242 (1978-01-01)
Chinese hamster ovary (CHO . K1 . PRO) cell growth was inhibited by addition of a gram-negative bacterial lipopolysaccharide (LPS) to the cell culture medium. Growth inhibition began after three or four days of incubation, was dose-dependent up to a
T Kirikae et al.
International journal of immunopharmacology, 19(5), 255-262 (1997-05-01)
Trace amounts of endotoxin (lipopolysaccharide: LPS) are assumed to contaminate commercially available fetal bovine serum (FBS) for tissue or cell culture during the manufacturing process. We examined how cultured cells were affected by the endotoxin and how much endotoxin was
J G Brock-Utne et al.
Anaesthesia and intensive care, 17(1), 49-55 (1989-02-01)
Endotoxins (lipopolysaccharides, LPS) are potent bacterial poisons always present within the intestines in considerable amounts. Several pathophysiological conditions such as hypovolaemia, hypoxia, intestinal ischaemia, burns and radiation lead to a breakdown in the barrier and depending upon the extent of
Shoko Yamamoto et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 28(3), 48-48 (2017-02-09)
Calcium phosphate cements (CPCs), consisting of a mixture of calcium phosphate powders and setting liquid, have been widely used in orthopedic applications. One of the drawbacks of CPCs is their poor resorbability in the living body, which hinders substitution with
E J Ziegler et al.
The New England journal of medicine, 307(20), 1225-1230 (1982-11-11)
In an effort to decrease deaths from gram-negative bacteremia and endotoxin shock, we treated bacteremic patients with human antiserum to endotoxin (lipopolysaccharide) core. Antiserum was prepared by vaccinating healthy men with heat-killed Escherichia coli J5; this mutant lacks lipopolysaccharide oligosaccharide
Produkty
Profesor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) omawia postępy w biodruku 3D modeli tkankowych do testowania leków in vitro, dokonuje przeglądu wyboru biokomponentów i przedstawia przykłady zastosowań biodruku 3D w biofabrykacji modeli tkankowych.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Powiązane treści
Inżynieria tkankowa wytwarza kultury tkanek z rusztowań, żywych komórek i biologicznie aktywnych cząsteczek, symulując mikrośrodowisko organizmu w celu naprawy lub zastąpienia uszkodzonej tkanki.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Inżynieria tkankowa wytwarza kultury tkanek z rusztowań, żywych komórek i biologicznie aktywnych cząsteczek, symulując mikrośrodowisko organizmu w celu naprawy lub zastąpienia uszkodzonej tkanki.