935018
Carbon Fiber Microelectrode
diam. 11 μm , (8 – 13 µm)
Synonim(y):
MF-2007
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Średnica
11 μm , (8 – 13 µm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mikroelektrody składają się z metalowych drutów lub włókien o małej średnicy (5-100 µm) zamkniętych w korpusach z hartowanego szkła.
Oferujemy mikroelektrody z włókna węglowego (elektrody robocze) o średnicy 11 µm (+/- 2 um) do zastosowań badawczo-rozwojowych w elektrochemii.
Wymiary elektrody wynoszą około 7 cm długości i 4 mm średnicy zewnętrznej. Połączenie elektryczne stanowi pozłacany pin 0,060". Każda mikroelektroda jest sprawdzana wzrokowo i testowana elektrochemicznie przed wysyłką.
Oferujemy mikroelektrody z włókna węglowego (elektrody robocze) o średnicy 11 µm (+/- 2 um) do zastosowań badawczo-rozwojowych w elektrochemii.
Wymiary elektrody wynoszą około 7 cm długości i 4 mm średnicy zewnętrznej. Połączenie elektryczne stanowi pozłacany pin 0,060". Każda mikroelektroda jest sprawdzana wzrokowo i testowana elektrochemicznie przed wysyłką.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
935018-1EA | 4065270460837 |