Kluczowe dokumenty
93498
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.44
Beilstein:
1804221
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439
gęstość
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
Klucz InChI
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?