Merck
933791
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
greener alternative
nanopowder, 30 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Nano proszek Mn2O3, Nanoproszek trójtlenku dimanganu
About This Item
Wzór liniowy:
Mn2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
skład
Mn2O3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
30 nm
wielkość cząstki
30 nm
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.35 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
Klucz InChI
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Nasz nanoproszek tlenku manganu(III), Mn2O3, to wysokiej jakości materiał o ciemnobrązowym kolorze, wielkości cząstek poniżej 30 nm i powierzchni 150m2/g. Przy poziomie czystości wynoszącym ponad 99%, jest to wysoce czysta i niezawodna opcja dla naukowców poszukujących nowych dróg rozwoju materiałów.
Zastosowanie
Nanoproszek tlenku manganu(III) jest wszechstronnym materiałem, który może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach. Ponieważ aktywność redoks Mn2O3 umożliwia mu przechodzenie reakcji przenoszenia elektronów z innymi cząsteczkami, jest on popularnym wyborem jako katalizator w reakcjach syntezy organicznej. Stwierdzono na przykład, że nanoproszek Mn2O3 wykazuje doskonałą aktywność katalityczną i selektywność w wielu reakcjach, w tym w utlenianiu alkoholi, utleniającym sprzęganiu metanu i produkcji gazu syntezowego. Mn2O3 był również badany jako potencjalny katalizator w konwersji biomasy do biopaliw.
Nanoproszek tlenku manganu(III) (Mn2O3) był badany jako potencjalny materiał elektrodowy dla superkondensatorów ze względu na jego wysoką pojemność właściwą i dobrą stabilność cykliczną. Nanoproszek Mn2O3 ma wysoką teoretyczną pojemność właściwą wynoszącą ~1018 mAh/g, która jest znacznie wyższa niż w przypadku węgla aktywnego i wielu innych powszechnie stosowanych materiałów elektrodowych do superkondensatorów. Dodatkowo, nanoproszek Mn2O3 jest powszechnie stosowany w produkcji materiałów katodowych w bateriach litowo-jonowych i materiałach magnetycznych, takich jak nanocząstki magnetyczne i płyny magnetyczne. Wreszcie, jego ciemnobrązowy kolor sprawia, że jest popularnym wyborem do stosowania jako pigment w farbach i powłokach.
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czystość i niezawodność - Dzięki poziomowi czystości wynoszącemu ponad 99%, nasz nanoproszek Mn2O3 zapewnia naukowcom zajmującym się materiałami przemysłowymi wysoce czystą i niezawodną opcję opracowywania materiałów.
  • Szeroki zakres zastosowań: Nasz nanoproszek Mn2O3 nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od katalizatorów, przez superkondensatory, po powłoki.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)