Kluczowe dokumenty
933201
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
TEM Grid Holder on Pin
Synonim(y):
Uchwyt wielokrotny na sworzniu
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
Całkowita średnica uchwytu wynosi 0,7" (18 mm) z trzpieniem o średnicy ⅛" (3,2 mm) i długości 0,6" (15 mm). Wszystkie lokalizacje siatki są ponumerowane.
EMS techware
Zastosowanie
Ta nowa wersja EMS pozwala na przechowywanie do 4 siatek. Wykonany z aluminium z mosiężną śrubą uchwyt pozwala na obrazowanie i analizę próbek na siatkach TEM w SEM.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)