Kluczowe dokumenty
933198
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Thin Sample Holder, size 8 mm
Synonim(y):
czop szpilki z rowkiem
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
rozmiar
8 mm
Opis ogólny
Dla większości AMRAY: średnica ½" (12,7 mm), trzpień o średnicy ⅛" (3,1 mm) z otworami dzielonymi do ¼" (6,4 mm). Dostępne z trzpieniem o wysokości 8 mm (5/16") lub 15 mm (9/16"). Dla ISI, JEOL, TOPCON: Podwójna śruba ustalająca do bezpiecznego mocowania próbki podczas obserwacji. 15 mm (9/16")(dia). x 10 mm (3/8")(wys.), rozcięcie 6,4 mm (1/4").
Dla większości AMRAY: średnica 1/2" (12,7 mm), średnica 1/8" (3,1 mm). Pin (3,1 mm) z otworami do 1/4" (6,4 mm), wysokość pinu 8 mm (5/16").
EMS techware
Zastosowanie
Idealny do badania przekrojów cienkich próbek, takich jak wafle, wielowarstwowe kondensatory, tworzywa sztuczne, metale itp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)