Kluczowe dokumenty
932043
1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-yl)-1-methylpiperidinium triflate
≥95%
Synonim(y):
DFPA, Sól amonowa 3,3-difluoropropen-1-ylu, Triflat 3,3-difluoroprop-2-en-1-ylu, metylopiperydyniowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16F5NO3S
Masa cząsteczkowa:
325.30
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
58-59 °C
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)