Merck
931780
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-4Py2Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H24N2O4
Masa cząsteczkowa:
464.51
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
233-235 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-L-4Py2Ph-OHjest analogiem argininy, który może być stosowany do przygotowywania nowych peptydów do stosowania jako domniemane środki terapeutyczne lub w celu wyjaśnienia zależności struktura-aktywność.
Informacje prawne
Produkt Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)