Merck
931632
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Kwas (αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]amino]-5-metoksy-2-pirymidyno-butanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH jest analogiem argininy, który może być stosowany do przygotowywania nowych peptydów do stosowania jako domniemane środki terapeutyczne lub w celu wyjaśnienia zależności struktura-aktywność.
Informacje prawne
Produkt Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)