Kluczowe dokumenty
930636
VH 032 amide-alkyl C5-acid
≥95%
Synonim(y):
6-{[(2S)-1-[(2S,4R)-4-hydroxy-2-({[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}carbamoyl)pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}hexanoic acid, (S,R,S)-AHPC-CO-C5-kwas, (S,R,S)-AHPC-amido-C5-kwas, L-prolinamid, N-(6-karboksy-1-oksoheksylo)-3-metylo-L-walilo-4-hydroksy-N-[[4-(4-metylo-5-tiazolilo)fenylo],metylo]-, (4R)-
About This Item
Polecane produkty
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C([C@@H](NC(CCCCCC(O)=O)=O)C(C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C29H40N4O6S/c1-18-25(40-17-31-18)20-12-10-19(11-13-20)15-30-27(38)22-14-21(34)16-33(22)28(39)26(29(2,3)4)32-23(35)8-6-5-7-9-24(36)37/h10-13,17,21-22,26,34H,5-9,14-16H2,1-4H3,(H,30,38)(H,32,35)(H,36,37)/t21-,22+,26-/m1/s1
Klucz InChI
LYAMSRXTXVKKIC-TVZXLZGTSA-N
Zastosowanie
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Inne uwagi
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)