Merck
930628
Sigma-Aldrich
VH 032 amide-alkyl C3-acid
≥95%
Synonim(y):
(4R),(S,R,S)-AHPC-CO-C3-kwas, L-prolinamid, N-(4-karboksy-1-oksobutylo)-3-metylo-L-walilo-4-hydroksy-N-[[4-(4-metylo-5-tiazolilo)fenylo]metylo]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51471602
NACRES:
NA.21
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C([C@@H](NC(CCCC(O)=O)=O)C(C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
Klucz InChI
FKGREQKARAJLQH-JXALWOEJSA-N
Zastosowanie
VH 032 amidowo-alkilowy kwas C3 jest sfunkcjonalizowanym ligandem von-Hippel-Lindau (VHL) z końcową grupą karboksylową, umożliwiającym szybkie sprzęganie łączników zawierających aminy. Podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of