Kluczowe dokumenty
930598
VH032-OH
≥95%
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-2-acetamido-3,3-dimetylobutanoilo)-4-hydroksy-N-[2-hydroksy-4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo]pirolidyno-2-karboksamid, L-prolinamid, N-acetylo-3-metylo-L-walilo-4-hydroksy-N-[[2-hydroksy-4-(4-metylo-5-tiazolilo)fenylo]metylo]-, (4R)-
About This Item
Polecane produkty
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Inne uwagi
Destrukcja białek wiążących DNA przez programowalny oligonukleotyd PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
930598-50MG | 4065268975831 |