Merck
929425
Sigma-Aldrich
Memantine-(dimethyl-d6) hydrochloride
≥97 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D6H16ClN
Masa cząsteczkowa:
221.80
Kod UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.74
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)