Kluczowe dokumenty
928704
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Tapered, clear, 27G, 1.26"
Synonim(y):
Dysza do biodruku, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
Microdot tips, Tapered, clear, 27G, 1.26" ID 0.008" 50/box
Zastosowanie
Te końcówki mikrodot są kompatybilne z materiałami wypełnionymi drobnymi cząsteczkami i mogą wytwarzać precyzyjne mikrodepozyty o wielkości nawet 100 μm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)