Kluczowe dokumenty
928631
Sigma-Aldrich
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, clear
Synonim(y):
Dysza do biodruku, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box clear.
Zastosowanie
Fazowane końcówki są idealne do dozowania między delikatnymi powierzchniami lub wykonywania dokładnych, powtarzalnych mikro-osadów. Końcówki zostały zaprojektowane ze specjalnym stożkiem o średnicy zewnętrznej, który zapobiega odprowadzaniu wilgoci, zapewniając większą dokładność osadzania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)