Merck
928437
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink Facile Curable Gel
Cationic Crosslinking
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, Łatwo utwardzalny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
Formularz
viscous liquid (or gel)
skład
Cationic/ionic
Gelatin
zanieczyszczenia
<5 CFU/g Bioburden(Total aerobic)
<5 CFU/g Bioburden(fungal)
kolor
pale yellow to colorless
lepkość
2-20 cP
kompatybilność
3D bioprinting, extrusion bioprinting
Opis ogólny
TissueFab® bioink Facile Curable Gel, Ionic, low endotoxin to żelatynowy bioink do zastosowań w biodruku 3D. Jest to gotowy do druku preparat przeznaczony do sieciowania bez konieczności naświetlania światłem, które może być szkodliwe dla zdrowia komórek. Biotusz może być sieciowany w rozcieńczonym roztworze wielowartościowych kationów, w tym w roztworze sieciującym TissueFab® bioink (Cat#919926).
Biotusz ma bazę żelatynową, która jako naturalne białko zapewnia doskonałą cytokompatybilność i motywy wiążące komórki w celu naśladowania natywnego mikrośrodowiska pozakomórkowego.
Niska zawartość endotoksyn, niskie obciążenie biologiczne: Wykazano, że endotoksyny mają negatywny wpływ na wzrost komórek, morfologię, różnicowanie, stan zapalny i ekspresję białek. Obciążenie biologiczne definiuje się jako liczbę skażonych organizmów znalezionych w danej ilości materiału. Testujemy każdą partię pod kątem endotoksyn, a także całkowitego obciążenia biologicznego (tlenowego i grzybiczego), aby zminimalizować niepożądane interakcje. Więcej informacji: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/pyrogen-testing/what-is-endotoxin
Opakowanie
10 ml w butelce HDPE
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)