Merck
927317
Sigma-Aldrich
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 750, PEI average Mn 15,000
Synonim(y):
PEG-b-PEI, PEG-PEI, poli(glikol etylenowy)-blok-polietylenoimina
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C2H4O)n(C2H5N)mOH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG Mn 750 Da
PEG average Mn 750
PEI Mn 15,000 Da
PEI average Mn 15,000
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ze względu na niski profil immunogenności, polimerowe wektory niewirusowe okazały się obiecujące w leczeniu wielu poważnych chorób genetycznych i nabytych poprzez terapię genową. Poli(etylenoimina) jest jednym z najczęściej stosowanych polimerów kationowych do dostarczania genów. Kopolimery PEI i hydrofilowego poli(glikolu etylenowego) zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ukrytą osłonę wokół kompleksów polimer/DNA, zmniejszając niespecyficzne interakcje, hamując aktywację układu siateczkowo-śródbłonkowego i wydłużając okres półtrwania kompleksów we krwi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pallab Banerjee et al.
Bioconjugate chemistry, 17(1), 125-131 (2006-01-19)
A block copolymer of a hyperbranched poly(ethylene glycol)-like core and linear polyethylenimine (HBP) was synthesized by a facile synthetic route that included (1) a single-step cationic copolymerization of diepoxy and polyhydroxyl monomers, (2) derivatization of hydroxyl groups of the core