92681
H-Gly-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonim(y):
Glycine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
Formularz
crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~1.1 mmol/g loading
wielkość cząstki
75-150 μm
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?