Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
926426
Sigma-Aldrich
Pillar chip
Fluidic 261, COP
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Układ mikroprzepływowy Pillar Chip Fluidic 261 COP wykorzystuje zintegrowane filary do różnych potrzeb.
Cechy i korzyści
Zintegrowane struktury filarowe mogą być używane do
  • Utrzymywania cząstek w określonym obszarze
  • Umożliwienia samonapełniania się urządzeń poprzez siły kapilarne
  • Zwiększenia powierzchni
  • Uzyskania efektu przesiewania
  • Funkcjonalizacji powierzchni cząstek
Komponenty
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin polymer (COP)
  • Pillars have a demolding angle of 10°
  • Pillar Number: Diameter/Distance/Depth
1.100 μm/ 350 μm/ 150 μm
2.150 μm/ 400 μm/ 150 μm
3.200 μm/ 500 μm/ 200 μm
4.250 μm/ 500 μm/ 200 μm
5.300 μm/ 700 μm/ 250 μm
6.350 μm/ 800 μm/ 250 μm
7.150 μm/ 500 μm/ 300 μm
8.150 μm/ 500-700 μm/ 300μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
Global Trade Item Number
SKUGTIN
926426-1EA4065267905396