Kluczowe dokumenty
926272
Sigma-Aldrich
Stir Bar Actuated Mixer Chip
Fluidic 286, COP
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Układ mikroprzepływowy Stir Bar Actuated Mixer Fluidic 286 COP wykorzystuje zasady aktywnego mieszania poprzez integrację prętów mieszających w celu generowania mieszanin o szerszym zakresie proporcji mieszania, co nie jest możliwe w przypadku pasywnych urządzeń mieszających.
Cechy i korzyści
  • Sześć jednostek mikromieszających o objętości komory od 20 do 150 μl
  • Każda jednostka posiada dwa wloty i jeden wylot
  • Możliwość generowania mieszanin o szerokim zakresie proporcji mieszania (np. 1:10)
  • Możliwość zasilania z dowolnej standardowej płytki magnetycznej
Komponenty
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin polymer (COP)
  • Chamber Volumes : 20 μl, 40 μl, 60 μl, 80 μl, 100 μl, 150 μl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range