Kluczowe dokumenty
925039
E7820-PEG3-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-3-(N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)sulfamoyl)benzamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, DCAF15 protein degrader building block
About This Item
Polecane produkty
ligand
E7820
Poziom jakości
Formularz
amorphous powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Protein Degrader Building Blocks
Technology Spotlight: DCAF15 Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)