Kluczowe dokumenty
1.09332
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["LiChrosorb"] Sorbent C8 do HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2187 RP-8 (5 µm),
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
gęstość nasypowa
200‑400 kg/m3
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
2187 RP-8 to niezawodny nośnik z żelem krzemionkowym o nieregularnym kształcie i właściwościach fazy odwróconej. Doskonale nadaje się do separacji związków obojętnych, kwaśnych i słabo zasadowych.
Zastosowanie
  • Jednoczesne oznaczanie ampicyliny i metampicyliny w płynach biologicznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z przełączaniem kolumn...: W niniejszym badaniu wprowadzono metodę HPLC z przełączaniem kolumn do jednoczesnego oznaczania ampicyliny i metampicyliny w płynach biologicznych. Zastosowanie kolumny 2187 RP-8 (5 µm) w tej metodzie zwiększyło wydajność separacji, kluczową dla terapeutycznego monitorowania leków (Lee i in., 1995) (Lee i in., 1995).
Komentarz do analizy
Ciśnienie: ≤ 75 bar
Teoretyczne płytki (N/m) (1,2-benzantracen): ≥ 60000
Test stabilności: pomyślnie przeszedł test
Informacje prawne
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany