Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
924598
Sigma-Aldrich
Cross-shaped channel chip (slide format)
Fluidic 160, Cyclic Olefin Copolymer (COC) with Mini-Luer Interface
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
Jest to krzyżowy układ kanałowy w formacie szkiełka mikroskopowego. Chipy te oferują dwie oddzielne struktury kanałów z krzyżującymi się kanałami na każdym urządzeniu. Jeden z nich z przesunięciem kanału, drugi bez przesunięcia kanału. Chipy mikroprzepływowe z tej rodziny są wyposażone w interfejsy Mini Luer.
Chip z kanałem w kształcie krzyża (format szkiełka), Fluidic 160, jest wykonany z COC (cyklicznego kopolimeru olefinowego) z interfejsem Mini-Luer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Sanjay, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2020)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range