Merck
924539
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane
≥95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13F17O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
31201707
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Postać
liquid
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C13H13F17O3Si/c1-31-34(32-2,33-3)5-4-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
HJIMAFKWSKZMBK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)