Merck
924415
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6NNaO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Próba
≥95%
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CS1)N=C1C)O[Na]
InChI
1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KDIYEJLRFZLXKU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate is a building block that can be used in the synthesis of Methylthiazolinyl-S-NAC in combination with other reagents to produce thioester-linked product. It is often used in the chemical synthesis of specific enzyme substrates and standards for biochemical research and analysis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)