Merck
923192
Sigma-Aldrich
Spiro-TTB
greener alternative
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′,7,7′- tetrakis(N,N′-di-p-metylofenyloamino)-9,9′-spirobifluoren, 2,2′,7,7′-tetra(N, N-di-tolilo)amino-spiro-bifluoren, 2,2′,7,7′-tetra(N,N-di-p-tolilo)amino-9,9-spirobifluoren, 2,2′,7,7′-tetra(N,N-ditolilo)amino-9,9-spiro-bifluoren, 2,2′,7,7′-tetrakis(di-p-toliloamino)-9,9′-spirobi[fluoren], 2,2′,7,7′-tetrakis(di-p-toliloamino)spiro-9,9′-bifluoren, N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-Okta-p-tolilo-9,9′-spirobi[fluoreno]-2,2′,7,7′-tetraamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C81H68N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1097.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.23
opis
PL:409 nm (in THF)
TGA:> 360 °C (0.5% weight loss)
Tg: 146 °C
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
masa cząsteczkowa
average mol wt 1097.43 g/mol
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
strata
0.5% TGA, >360°C
temp. przejścia
Tg 146 °C
rozpuszczalność
THF: soluble
λmaks.
385 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 5.2 eV 
LUMO 1.9 eV 
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii zielonych alternatyw i został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Spiro-TTB jest organicznym półprzewodnikiem o wysokiej ruchliwości i silnym charakterze donorowym, ze względu na cztery podstawione ugrupowania aryloaminowe, które stabilizują dodatnio naładowane stany kationowe poprzez efekty mezomeryczne.
Został z powodzeniem zastosowany jako przezroczysta warstwa przepuszczająca dziury w ogniwach słonecznych, organicznych tranzystorach polowych (OFET) i organicznych urządzeniach emitujących światło (OLED). W fotowoltaice, spiro-TTB został użyty jako organiczna warstwa selektywna dziur pomiędzy perowskitem a ogniwami krzemowymi, przyczyniając się do uzyskania 25,2% sprawności perowskitowo-krzemowego tandemowego ogniwa słonecznego. Zastosowany w diodach OLED, spiro-TTB umożliwił aplikacje w organicznych fotodetektorach (OPD), obrazowaniu i aplikacjach lasingowych.
Spiro-TTB jest stosowany jako materiał do transportu dziur w urządzeniach OLED, organicznej fotowoltaice (OPV), organicznych tranzystorach polowych (OFET) i perowskitowych ogniwach słonecznych. Wykazuje doskonałe właściwości wtrysku i transportu dziur, umożliwiając wydajny transport ładunku z anody do warstw emitujących struktury OLED. Przyczynia się to do poprawy wydajności, stabilności i ogólnej sprawności urządzenia.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yucheng Liu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(8), e2006010-e2006010 (2021-01-22)
Low ionic migration is required for a semiconductor material to realize stable high-performance X-ray detection. In this work, successful controlled incorporation of not only methylammonium (MA+ ) and cesium (Cs+ ) cations, but also bromine (Br- ) anions into the
Caroline Murawski et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(42), e1903599-e1903599 (2019-09-06)
Fluorescence imaging is an indispensable tool in biology, with applications ranging from single-cell to whole-animal studies and with live mapping of neuronal activity currently receiving particular attention. To enable fluorescence imaging at cellular scale in freely moving animals, miniaturized microscopes
Plasmon-Induced Sub-Bandgap Photodetection with Organic Schottky Diodes.
Hou J L, et al.
Advances in Functional Materials, 26, 5741-5747 (2016)
Hyperbranched Polymers with High Transparency and Inherent High Refractive Index for Application in Organic Light-Emitting Diodes.
Wei Q, et al.
Advances in Functional Materials, 26, 2545-2553 (2016)
Florent Sahli et al.
Nature materials, 17(9), 820-826 (2018-06-13)
Tandem devices combining perovskite and silicon solar cells are promising candidates to achieve power conversion efficiencies above 30% at reasonable costs. State-of-the-art monolithic two-terminal perovskite/silicon tandem devices have so far featured silicon bottom cells that are polished on their front
Produkty
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.