Merck
922951
Sigma-Aldrich
TpOx-Ph-p-CN
Synonim(y):
4-(2,3,6,11,12-pentakis(pentyloksy)trifenylo[1,2-d]oksazol-8-ylo)benzonitryl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H64N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
opis
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Poziom jakości
temp. przejścia
crystalline phase to discotic phase <-22 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase -275 °C (heating)
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmaks.
272 nm in ethyl acetate
εmax
103,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescencja
λem 558 nm, quantum yield 0.32 (pSS (nm) = 286, Fluorescence Lifetime (ns) = 5.55)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
TpOx-Ph-p-CN jest materiałem fluorescencyjnym wzbudzanym promieniowaniem UV o policyklicznej aromatycznej strukturze donorowo-akceptorowej, w której rdzeń trifenoksazolu działa jako donor, a grupa aromatyczna na dwóch pozycjach oksazolu (4-cyjano-fenylu) działa jako grupa akceptorowa. Struktura push-pull, donor-akceptor, ułatwia wewnątrzcząsteczkowy transfer ładunku w stanie wzbudzonym, co skutkuje przesunięciem Stokesa emisji 244 nm. Ten oksazol jest również fotoprzewodzącym materiałem ciekłokrystalicznym (DLC) z mezofazą w temperaturze pokojowej. Jest przeznaczony do wzbudzania 355 nm i 405 nm z emisją przy 515 nm z wydajnością kwantową 0,32, wysoką stabilnością termiczną, chemiczną i fotostabilnością. Ten związek luminescencyjny ma potencjalne zastosowanie w barwieniu barwnikami fluorescencyjnymi, organicznej elektronice i fotonice oraz zastosowaniach związanych z obrazowaniem.
Zastosowanie
Materiały fluorescencyjne mają szereg unikalnych właściwości, które pozwalają na ich potencjalne wykorzystanie w szeregu zastosowań:
  • Barwienie barwnikami fluorescencyjnymi
Materiały fluorescencyjne UV mogą być stosowane do domieszkowania kompozytów polimerowych i żywicznych, w tym do zastosowań 3D, a następnie identyfikowane za pomocą emisji fluorescencji.
  • Organiczny półprzewodnik do zastosowań w organicznej elektronice i fotonice
Te organiczne dyskotyczne ciekłe kryształy wykazują kolumnową heksagonalną mezofazę i zostały włączone do urządzenia OPV jako warstwa transportu dziur i materiał donorowy. Podobne związki zostały wykorzystane w organicznych urządzeniach emitujących światło (OLED), organicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV) i organicznych tranzystorach polowych (OFET) jako materiał do transportu dziur.
  • Mikroskopia wielofotonowa
Te materiały fluorescencyjne UV zostały wykorzystane w mikroskopii wielofotonowej, wykazując niezwykłą rozdzielczość obrazu w stosunku do komercyjnych fluoroforów w obrazowaniu mikroskopii wielofotonowej. Dzięki perfuzji do przeszczepionej ludzkiej wątroby, możliwe było obserwowanie barwienia fluoroforami hepatocytów i komórek T w naczyniach wątroby. Podczas obrazowania żywej wątroby wykazano, że sondy te skutecznie perfudują się w tkance ludzkiej i emitują jasne światło bez znaczącej cytotoksyczności w trakcie eksperymentu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pod azotem w ciemności w zamrażarce (poniżej 8 stopni Celsjusza).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)