Kluczowe dokumenty
922293
TpOx-Ph-p-OMe
Synonim(y):
8-(4-metoksyfenylo)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloksy)trifenylo[1,2-d]oksazol, Seria TpOx-Ph-OMe
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.17 mg/mL, DMSO < 0.2 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
97,000 M-1cm-1 at 270 nm in ethyl acetate
fluorescencja
λem 440 nm, quantum yield 0.4 (pSS (nm) = 170, Fluorescence Lifetime (ns) = 4.08)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Polimorficzna faza krystaliczna: Ciało stałe, ciekły kryształ dyskotyczny, izotropowy
- Temperatura przejścia fazowego:
- Ogrzewanie: Crys - Colh - 115 °C, Colh - Iso - 186 °C
- Chłodzenie: Iso - Colh - 184 °C, Colh - Crys - 85 °C
Zastosowanie
- Barwienie barwnikami fluorescencyjnymi
- Organiczny półprzewodnik do zastosowań w organicznej elektronice i fotonice
- Mikroskopia wielofotonowa
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)