Kluczowe dokumenty
921823
Sigma-Aldrich
3D-Serpentine Mixer
Fluidic 1079, PC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele zastosowań, w tym syntezę mikro- i nanocząstek oraz analizę chemiczną. Wysoce kontrolowana produkcja kropli umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Mieszalnik serpentynowy 3D, Fluidic 1079, PC jest wykonany z PC (poliwęglanu). Mieszalnik serpentynowy 3D Fluidic 1079 ma cztery identyczne jednostki mikromieszające, które mogą być używane do mieszania bardzo małych ilości do trzech cieczy. Każda jednostka posiada trzy porty wlotowe i jeden port wylotowy. Kanał mieszający charakteryzuje się sekwencją zmian kierunku we wszystkich trzech wymiarach. Ponieważ na każdym chipie znajduje się wiele struktur mieszających, można je łączyć łańcuchowo w celu poprawy wyników mieszania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range