Kluczowe dokumenty
920126
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
4 in diameter, CVD on silicon wafer, large grain, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
Grafen Roll-to-Roll
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
R2R Monolayer large grain CVD graphene on silicon wafer, 4 in diameter, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
opis
Growth method: roll-to-roll CVD
Wafer: SiO2 (300nm) Si
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór arkusza
280 Ω/sq ±10%
rozmiar
110 μm × 110 μm ± 10% , grain size
pokrycie powierzchni
surface coverage >98%
przepuszczalność
>97%
właściwości półprzewodników
(mobility>3000 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
ciąg SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
Klucz InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wysokiej jakości, jednowarstwowy grafen CVD o dużym rozmiarze ziarna (∼110μm2) na 4-calowym waflu krzemowym.
Zastosowanie
Nasze produkty z grafenu CVD Roll-to-Roll to prawdziwie jednowarstwowy grafen wysokiej jakości, wytwarzany w pomieszczeniach czystych, ściśle monitorowany i poddawany kontroli jakości w celu zapewnienia wysokiej powtarzalności.
Proces roll-to-roll umożliwia ciągłą produkcję grafenu na dużą skalę.
Ten produkt grafenowy o dużym rozmiarze ziarna na waflu krzemowym jest gotowy do użycia, pomaga zminimalizować czas procesu i zwiększyć wskaźnik sukcesu. Ten produkt o niskiej rezystancji arkusza umożliwiłby niezrównaną powtarzalność i wysoką wydajność dla FET opartych na grafenie CVD, czujników opartych na grafenie CVD i mikro/nanoelektroniki opartej na heterostrukturze.
Przykłady zastosowań:
  • Ultraszybki tranzystor
  • Urządzenia optyczne
  • Czujniki biologiczne/gazowe
  • Przezroczysta elektroda
  • Elastyczny wyświetlacz
  • Inteligentna powłoka
  • Zarządzanie ciepłem
Przestroga
Zachować ostrożność, aby nie upuścić
Przechowywać z dala od zanieczyszczeń, ciepła, kurzu, płomieni itp.
Przechowywanie i stabilność
Unikać bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności i kurzu.
Informacje prawne
Produkt firmy LG Electronics, wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integrating graphene into semiconductor fabrication lines.
Daniel Neumaier et al.
Nature materials, 18(6), 525-529 (2019-05-23)
Bing Deng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(9), e1800996-e1800996 (2018-10-03)
Chemical vapor deposition (CVD) is considered to be an efficient method for fabricating large-area and high-quality graphene films due to its excellent controllability and scalability. Great efforts have been made to control the growth of graphene to achieve large domain
Produkty
Przegląd 1D vdWH: Omawia materiały, syntezę, zastosowania optoelektroniczne, wyzwania i przyszłe perspektywy dla urządzeń opartych na 1D vdWH.