Kluczowe dokumenty
919756
L-Phenylalanine-(phenyl-3,5-13C2,2,4,6-d3)
≥90 atom % D ((at position 4)), ≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D ((at position 2,6)), ≥90% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C7D3H8NO2
Masa cząsteczkowa:
170.19
Kod UNSPSC:
12352112
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D ((at position 2,6))
≥90 atom % D ((at position 4))
Próba
≥90% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+5
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)