Kluczowe dokumenty
918067
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN with titanium(IV) oxide buffer layer
>80% transparency, film L × W × thickness 29.7 cm × 21 cm × 125 μm, sheet resistance <15 Ω/sq
Synonim(y):
ITO-PENz warstwąbuforową TiO2 (>80% przezroczystości), Powłoka ITO z naftalanu polietylenu z warstwą buforową dwutlenku tytanu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Materiały
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated) )
Poziom jakości
opór arkusza
<15 Ω/sq
film L × W × thickness
29.7 cm × 21 cm × 125 μm
grubość warstwy
7 nm , TiO2
przepuszczalność
550 nm, >80%
Zastosowanie
Ten produkt to jednostronnie powlekana, elastyczna folia polimerowa PEN z powłoką ITO. Jest to wysoce przezroczyste, gotowe do użycia, elastyczne podłoże przewodzące o niskiej rezystancji arkusza. Warstwa buforowa z dwutlenku tytanu została powleczona na powlekanej stronie folii z >80% przepuszczalnością. Produkt ten może być wykorzystywany do szybkiego wytwarzania elastycznych perowskitowych ogniw słonecznych i elastycznych ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photovoltaic Performance of Plastic Dye-Sensitized Electrodes Prepared by Low-Temperature Binder-Free Coating of Mesoscopic Titania
Miyasaka T et al
Journal of the Electrochemical Society, 154 (2007)